Learn More
Heathrow Scientific™ Aluminium-Reagenzglaskorb
Artikelnummer. 12327569 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
152 x 152 x 152 cm
256 x 152 x 152 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
12327569 256 x 152 x 152 mm 1 Stück
12317569 152 x 152 x 152 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12327569 Lieferant Heathrow Scientific™ Lieferanten-Nr. HS20341B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.90 €
    27.87 € / 1 Stück
    Sparen 4.03 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Waschen und lagern Sie Reagenzgläser. Der Heathrow Scientific™ Aluminium-Reagenzglaskorb kann einer wiederholten Behandlung in Autoklaven standhalten.
  • Aus leichtem Aluminium
  • Ideal zum Waschen und Lagern von Reagenzgläsern
  • Widersteht wiederholtem Autoklavieren und Einsatz im Labor
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Silber
Aufnahmevermögen Teströhrchen
Material Aluminium
Form Rechteckig
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waschen, Autoklavieren, Lagerung von Teströhrchen
Abmessungen (L x B x H) 256 x 152 x 152 mm
Produkttyp Korb für Reagenzgläser
Höhe (metrisch) 15.2 cm
Array 1 x 1
Breite (metrisch) 15.2 cm