Learn More
Aluminium-Trifluormethansulfonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425686 25 g 25 Gramm
11415686 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20785.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74974-61-1 | C3AlF9O9S3 | 474.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74974-61-1
Summenformel C3AlF9O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 474.171
MDL-Nummer MFCD00143596
InChI-Schlüssel FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
IUPAC-Name Aluminum;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt ∼300°C
Strukturformel Al(CF3SO3)3
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 474.2
Reinheit (%) 99%