Learn More
Cole-Parmer™ DURCHFLUSSMESSER 10-190L/MIN
Artikelnummer. 11767328
Change view
Click to view available options
Flussratenbereich:
3 bis 50 GPM
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Flussratenbereich unitSize
11767328 3 bis 50 GPM 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11767328
Marke: Cole-Parmer™ 0561006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Turbinendurchflussmesser
Genauigkeit ±1,5% (Messwert)
Float Material Aluminium
Nenndruck 300 psi
Anschlüsse 1 in. NPT (F)
Flussratenbereich 3 bis 50 GPM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kostengünstige Lösung für leichte Prozessanwendungen
Höhe (metrisch) 64 mm
Kennwerte der Stromversorgung Zwei 3 V-Lithium-Batterien
Wiederholgenauigkeit 0,2%
Breite (metrisch) 110 mm
Temperatur (metrisch) 60 °C
Gewicht (metrisch) 600 g