Learn More
Ultradünne Aluminiumfolie, 0.0075 Mikrometer Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308628
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11308628 10 mm 1 Stück
11328628 25 mm 1 Stück
11318628 50 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11308628
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040682.HF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mikroelektronik, Kontakte und Beschichtungen
Microelectronics, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Ultrathin foil
Menge 10 mm
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 0.0075 Micron thick
Form Kreisförmige Scheibe auf permanenter Mylar-Stütze
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.995%