Learn More
Ultradünne Aluminiumfolie, 0.0075 Mikrometer Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318628 50 mm 1 Stück
11308628 10 mm 1 Stück
11328628 25 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040682.DJ
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mikroelektronik, Kontakte und Beschichtungen
Mikroelektronik, Kontakte und Beschichtungen
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Ultrathin foil
Menge 50 mm
Geruch Odorless
Partikelgröße 0.0075 Micron thick
Form Kreisförmige Scheibe auf permanenter Mylar-Tragschicht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.995%
RUO– Nur für Forschungszwecke