Learn More
Ultradünne Aluminiumfolie, 0.8 Mikrometer Dicke, 99.1 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051188
Click to view available options
Menge:
30 x 30 mm
140 x 140 mm
160 x 160 mm
Packungsgröße:
1 Stück
230 Gramm
Artikelnummer. 11318638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040707.YD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Ultrathin foil
Menge 30 x 30 mm
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 0.8 Micron thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.1%