Learn More
Fisherbrand™ Wägeschiffchen aus Aluminium
Artikelnummer. 30042346 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25 ml
42 ml
70 mL
80 ml
140 mL
Durchmesser (metrisch):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Packungsgröße:
100 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
30042346 70 mL 71 mm 100 Stück
30042342 5 ml 28 mm 100 Stück
30042344 25 ml 52 mm 100 Stück
30042348 42 ml 57 mm 100 Stück
30042345 80 ml 73 mm 100 Stück
30042341 140 mL 103 cm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30042346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.23 €
    32.24 € / 100 Stück
    Sparen 68.99 €
    68% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Aluminium-Wägeschiffchen kann zum allgemeinen Wiegen, zur Ausgabe, zur Lagerung, zur Lebensmittelverarbeitung, zum Verdunsten oder zum Trocknen verwendet werden.
  • Diese stabilen und dennoch leichten Gefäße verfügen über einen weichen, flachen Boden für die Probenhandhabung.
Spezifikation
Beschreibung Knittrig
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 70 mL
Farbe Silber
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Aluminium
Form Rund
Sterilität Unsteril
Typ Wägeschiffchen
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Dicke 0.075 mm
Tiefe (metrisch) 17 mm
Durchmesser (metrisch) 71 mm