Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Wägeschale aus Aluminium
Artikelnummer. 15176103 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,11 mL
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
15176103 0,11 mL
1 options
Artikelnummer. 15176103
Marke: Cole-Parmer™ Essentials 0101919
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Micro Aluminum Weighing Dishes are ideal for microbalances, organic micro elementary and thermal analysis, and pharmaceutical use.
  • Disposable weigh boats.
  • Micro weigh boats are compatible with most commercially available analyzers and micro balances.
  • Packaged in easy-to-use plastic containers for storage and dispensing.
  • The dime is not included.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.004 oz.
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 0,11 mL
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Aluminium
Form Rechteckig
Typ Wägeschale
Verpackung Plastic Containers
Menge 250 Pk.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (metrisch) 6,5 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (metrisch) 3,5 mm
Höhe (metrisch) 2,7 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,1 in.
Tiefe (metrisch) 2,5 mm