Learn More
Cole-Parmer™ WAEGESCHAELCHEN ALU, D=43MM D=43MM
Artikelnummer. 11779559 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 ml
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11779559
Marke: Cole-Parmer™ 0101751
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Wägeschalen eignen sich für verschiedenste Anwendungen wie Wiegen, Feuchtigkeitsprüfung, Abwasseranalyse sowie chemische und pharmazeutische Anwendungen. Crimpwandige Aluminium-Wägeschalen mit gecrimpte Seiten für Steifigkeit, robustes Messgerät für hohe Beanspruchung.
Diese Wägeschalen eignen sich für verschiedenste Anwendungen wie Wiegen, Feuchtigkeitsprüfung, Abwasseranalyse sowie chemische und pharmazeutische Anwendungen.Crimpwandige Aluminium-Wägeschalen mit gecrimpte Seiten für Steifigkeit, robustes Messgerät für hohe Beanspruchung.
  • Schalen mit großer Lasche für Probennummern
  • Flacher Boden zur Verbesserung der Probenhandhabung
  • Seiten sind zur einfachen Trennung angewinkelt
  • Kein Ölrückstand, keine Vinylbeschichtung, um Kontaminationsprobleme zu vermeiden
  • Glatter Boden
  • Gecrimpt, ummantelt, mit seitlichem Fingergriff
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 20 ml
Einwegprodukt Einwegprodukt
Material Aluminium
Form Rund
Typ Wägeschale
Tiefe (metrisch) 25.4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,75 in.
Durchmesser (metrisch) 50.8 mm