Learn More
Fisherbrand™ Aluminium-Wägeschalen, ölfrei
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30182866 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,25 mL
1 ml
15 ml
40 mL
45 mL
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30182866 15 ml 50 Stück
30182869 1 ml 50 Stück
30182865 45 mL 50 Stück
30182873 0,25 mL 100 Stück
30182867 40 mL 50 Stück
5 options
Artikelnummer. 30182866
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schälchen zum allgemeinen Wiegen, Ausgeben, Aufbewahren, für die Lebensmittelverarbeitung, zum Einfrieren oder Dörren.
Die Aluminium-Wägeschale kann zum allgemeinen Wiegen, zur Ausgabe, zur Lagerung, zur Lebensmittelverarbeitung, zum Eindunsten oder zum Trocknen verwendet werden.
  • Geeignet für die Feuchtigkeitsbestimmung von Waagen mit leicht konisch zulaufenden Wänden zum Stapeln.
  • Ölfrei
durchlaufen einen dreistufigen Reinigungsprozess, um Formöl oder Rückstände zu entfernen und das Wiegen und die Feuchtigkeitsprobenanalyse verlässlicher zu machen.
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet und verpackt
  • Chargenrückverfolgbar
  • Volumen: 1 ml
  • Messungen: 0,98 x 0,3 Zoll (25 x 7 mm)
  • 50 St./Packung
  • Dicke: 0,19 mm
  • Zertifikate für ölfreie Aluminiumschalen sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 15 ml
Farbe Silber
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Aluminium
Form Rund
Sterilität Unsteril
Typ Wägeschiffchen
Abmessungen (L x B) 70 x 6 mm