Learn More
Fisherbrand™ Aluminium-Wägeschalen, ölfrei
GREENER_CHOICE
Product Code. 30182867 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,25 mL
1 ml
15 ml
40 mL
45 mL
Unit Size:
100 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
30182867 40 mL 50 Stück
30182869 1 ml 50 Stück
30182866 15 ml 50 Stück
30182865 45 mL 50 Stück
30182873 0,25 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30182867
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Schälchen zum allgemeinen Wiegen, Ausgeben, Aufbewahren, für die Lebensmittelverarbeitung, zum Einfrieren oder Dörren.
Die Aluminium-Wägeschale kann zum allgemeinen Wiegen, zur Ausgabe, zur Lagerung, zur Lebensmittelverarbeitung, zum Eindunsten oder zum Trocknen verwendet werden.
  • Geeignet für die Feuchtigkeitsbestimmung von Waagen mit leicht konisch zulaufenden Wänden zum Stapeln.
  • Ölfrei
durchlaufen einen dreistufigen Reinigungsprozess, um Formöl oder Rückstände zu entfernen und das Wiegen und die Feuchtigkeitsprobenanalyse verlässlicher zu machen.
  • In einer Reinraumumgebung verarbeitet und verpackt
  • Chargenrückverfolgbar
  • Volumen: 1 ml
  • Messungen: 0,98 x 0,3 Zoll (25 x 7 mm)
  • 50 St./Packung
  • Dicke: 0,19 mm
  • Zertifikate für ölfreie Aluminiumschalen sind auf Anfrage erhältlich
Specifications
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Rund
Kapazität (metrisch) 40 mL
Farbe Silber
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Aluminium
Form Rund
Sterilität Unsteril
Typ Wägeschiffchen
Abmessungen (L x B) 101 x 8 mm