Beschreibung
Die Aluminium-Wägeschale kann zum allgemeinen Wiegen, zur Ausgabe, zur Lagerung, zur Lebensmittelverarbeitung, zum Eindunsten oder zum Trocknen verwendet werden.
- Geeignet für die Feuchtigkeitsbestimmung von Waagen mit leicht konisch zulaufenden Wänden zum Stapeln.
- Ölfrei
durchlaufen einen dreistufigen Reinigungsprozess, um Formöl oder Rückstände zu entfernen und das Wiegen und die Feuchtigkeitsprobenanalyse verlässlicher zu machen.
- In einer Reinraumumgebung verarbeitet und verpackt
- Chargenrückverfolgbar
- Volumen: 1 ml
- Messungen: 0,98 x 0,3 Zoll (25 x 7 mm)
- 50 St./Packung
- Dicke: 0,19 mm
- Zertifikate für ölfreie Aluminiumschalen sind auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 1 ml |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Aluminium |
| Form | Oval |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Wägeschiffchen |
| Abmessungen (L x B) | 25 x 7 mm |