Learn More
Aluminiumdraht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser, geglüht, ≥99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781784
Click to view available options
Menge:
10 m
250 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
250 Meter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11311718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011064.G6
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Form: Ca. 2.1 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver-colored wire
Menge 10 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99+% (Metals basis)
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser
IUPAC-Name Aluminium