Learn More
Alverincitrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Alverine Citrate |
| CAS | 5560-59-8 |
| Summenformel | C20 H27 N . C6 H8 O7 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Alverine Citrate, N-Ethyl-N-(3-phenylpropyl)benzenepropanamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1), Alverine citrate, Antispasmin, Calmabel, Gamatran, Gamatran citrate, NSC 35459, Profenine, Prophelan, Proverine, Spacolin, Spasmaverine, Spasmonal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | N-Ethyl-3-phenyl-N-(3-phenylpropyl)propan-1-amin;2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 473.56 |
| Formelmasse | 473.2414 |