Learn More
ALW-II-41-27, MedChemExpress
Artikelnummer. 16427448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16427448 10 mg
16473467 50 mg
16429927 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16427448 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY18007
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ALW-II-41-27 is a Eph family tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM for Eph2.
ALW-II-41-27 is a Eph family tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 11 nM for Eph2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ALW-II-41-27
CAS 1186206-79-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H32F3N5O2S
Menge 10 mg
Synonym Eph receptor tyrosine kinase inhibitor
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 47 mg/mL (77.34 mM)
SMILES CC1=C(NC(C2=CC(C3=CC=CS3)=CN=C2)=O)C=C(C(NC4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 607.69
Formelmasse 607.69
Reinheit (%) 99.38%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease