Learn More
Tocris Bioscience™ AM 4113
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18783988
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18783988 10 mg 10 Milligramm
18711608 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18783988
Marke: Tocris Bioscience™ 6193/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective, high affinity CB1 antagonist
AM 4113 is a high affinity and selective CB1 antagonist (Kd = 0.89 nM). Exhibits 100-fold selectivity for CB1 over CB2. Attenuates CB1 agonist AM 411-induced locomotor suppression and reduces food intake in vivo, but does not induce signs of nausea.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
CAS 614726-85-1
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 10 mg
Summenformel C17H12Cl3N3O
Formelmasse Observed MW: 380.66