missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ AM 4113

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
AM 4113 is a high affinity and selective CB1 antagonist (Kd = 0.89 nM). Exhibits 100-fold selectivity for CB1 over CB2. Attenuates CB1 agonist AM 411-induced locomotor suppression and reduces food intake in vivo, but does not induce signs of nausea.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| CAS | 614726-85-1 |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Menge | 10 mg |
| Summenformel | C17H12Cl3N3O |
| Formelmasse | Observed MW: 380.66 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur