Learn More
AMACR / p504S Mouse, Clone: AMACR/1723, enQuireBio™
Artikelnummer. 15940038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15940038 100 μg 100 Mikrogramm
15930038 20 μg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15940038 Lieferant EnquireBio Lieferanten-Nr. 23600MSM3P1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mouse Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen AMACR / p504S
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cytoplasmic
Klassifikation Monoclonal
Klon AMACR/1723
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001161067
Gensymbole AMACR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length AMACR protein
Molekulargewicht des Antigens 54kDa
Positivkontrolle HEK cells or Prostate Adenocarcinoma
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23600
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG