Learn More
Amantadinhydrochlorid Mikromol™
Artikelnummer. 17933546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933546 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17933546 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0564.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Amantadinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amantadine Hydrochloride
CAS 665-66-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amantadine Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H17 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Amantadine Hydrochloride, 1-Adamantanamine hydrochloride, Adamantanamine hydrochloride, 1-Adamantamine hydrochloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride, Adamantylamine hydrochloride, Adamin, Adamine, Amantadine hydrochloride, Amazolon, Aminoadamantane hydrochloride, EXP 105-1, Mantadan, Mantadine, Mantadix, Midantan, Midantane, Mydantane, NSC 83653, Symadine, Symmetrel, Virasol, Virofral, Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride (1:1), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H
SMILES Cl.NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC-Name Adamantan-1-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 187.71
Menge 500 mg
Formelmasse 187,1128 g/mol