Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amaranth, 85 %
Artikelnummer. 10031690 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10031690 25 g Glasflasche 25 Gramm
10606154 100 g Glasflasche 100 Gramm
10187403 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10031690
Marke: Thermo Scientific Chemicals 153030250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 915-67-3 | C20H11N2Na3O10S3 | 604.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 915-67-3
Summenformel C20H11N2Na3O10S3
Molekulargewicht (g/mol) 604.46
MDL-Nummer MFCD00004076
InChI-Schlüssel VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K
Synonym Acid Red 27, C.I. 16185
PubChem CID 6364527
IUPAC-Name trisodium (4E)-3-oxo-4-[2-(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazin-1-ylidene]-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amaranth
Schmelzpunkt 218,0°bis 220,0 °C
Namenshinweis Pure
Prozentgehaltsbereich 85%
Merck Index 15, 369
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in alcohol, insoluble in most organic solvents
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 604.46
Reinheit (%) 85%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 80% min.
Farbe Braun bis braun-rot
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amaranth
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.