Learn More
BRAND™ Braune 3.3-Messkolben aus Borosilikatglas mit Polypropylenstopfen, mit Zertifikat
Artikelnummer. 15821208 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15821208 10 ml 1 Stück
15841208 25 ml 1 Stück
15851208 50 ml 1 Stück
15861208 100 ml 1 Stück
15871208 200 ml 1 Stück
15891208 500 ml 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15821208
Marke: BRAND™ 957482
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bernsteinfarbenes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte. Lieferung mit individueller USP-Konformitätsbescheinigung.
  • Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Lieferung mit individuellem USP-Konformitätszertifikat
  • Klasse A, DE-M-Markierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Polypropylen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 7 mm
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Anzahl pro Packung 1
Produkttyp Messkolben
Gewindegröße NS 10/19
Toleranz ±0.02 ml
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen