Learn More
BRAND™ Amber 3.3 Borosilicate Glass Volumetric Flask With Polypropylene Stoppers
Artikelnummer. 15673967 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15673967
Marke: BRAND™ 37481
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bernsteinfarbenes Glas zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
  • Aus Borosilikatglas Typ 3.3.
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Mit USP-Chargenzertifikat
  • Klasse A, DE-M-Markierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial PP (Polypropylen)
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Produkttyp Messkolben
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen