Learn More
Plas Labs™ Exsikkatorschrank aus Acryl, braun
Artikelnummer. 11847122
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
310 mm
610 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
11847122 310 mm 1 Stück
11877122 610 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11847122
Marke: Plas Labs™ 860CGA/NS/EXP
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Material Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für lichtempfindliche Produkte
Anzahl Einschübe 2
Anzahl pro Packung Je 1
Einschubpositionen Abstimmbar in 51 mm-Schritten
Länge (metrisch) 310 mm
Höhe (metrisch) 310 mm