Learn More
Plas Labs™ Exsikkatorschrank aus Acryl, braun
782.28 € - 1378.00 €
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarben |
---|---|
Material | Acryl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für lichtempfindliche Produkte |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Einschubpositionen | Abstimmbar in 51 mm-Schritten |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11847122
|
Plas Labs™
860-CGA/NS/EXP |
310 mm |
782.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11877122
|
Plas Labs™
861-CGA/NS/EXP |
610 mm |
1378.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Bernsteinfarben | |
Für lichtempfindliche Produkte | |
Abstimmbar in 51 mm-Schritten |
Acryl | |
Je 1 | |
310 mm |