Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston Round Flaschen mit schwarzen Phenolharz-Kappen mit PolyCone-Einlage
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
- Boston round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
- Glass offers minimal chemical interference with contents
- Amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum
Black Phenolic PolyCone Lined Caps
- Form an exceptionally tight seal and offer a good chemical barrier
- Liner molds itself around the sealing areas of the finish as the cap is screwed on, virtually eliminating leakage, evaporation, contamination, binding and backing off
- Ideal for everything from liquids, to soaps, to macro-invertebrates.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Farbe | Amber |
| Material | Glass |
| Länge (metrisch) | 109mm |
| Menge | 288/Packung |
| Verschlussfarbe | Black |
| Auskleidungsmaterial | PolyCone |
| Halsausführung | 20-400 |
| Closure Included | Yes |
| Mehr anzeigen |