Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundehalsflaschen aus Glas mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16104417 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Menge:
12
24
48
60
108
160
288
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
48 Stück
60 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Menge unitSize
16104417 480 ml Polyethylen-Konus 12 12 Stück
16164657 30 ml Polyethylen-Konus 48 48 Stück
16184497 60 ml Polyethylen-Konus 288 288 Stück
16124407 60 ml Polyethylen-Konus 24 24 Stück
16134407 120 ml Polyethylen-Konus 24 24 Stück
16164497 120 ml Polyethylen-Konus 160 160 Stück
16174657 120 ml Gummi 24 24 Stück
16184657 240 ml Gummi 12 12 Stück
16104507 240 ml Polyethylen-Konus 108 108 Stück
16104497 480 ml Polyethylen-Konus 60 60 Stück
16194657 950 ml Gummi 12 12 Stück
16114417 950 ml Polyethylen-Konus 12 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16104417
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das runde Natronkalkglas Typ III von Amber Boston eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in Komfortpackungen mit schwarzen Phenolkappen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und runder Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
  • Schwarzem Phenolkappen bilden eine außergewöhnlich dichte Dichtung und bieten eine gute chemische Barriere.
  • Die Einlagen schmiegen sich beim Festschrauben der Kappe an die Dichtungsbereiche der Oberfläche, wodurch Leckage, Verdunstung, Kontamination, Bindung und Abziehen praktisch ausgeschlossen werden.
  • Ideal für alles Inhalte, von Flüssigkeiten über Seifen bis hin zu Makroinvertebraten.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 480 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 16 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 28-400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Verschlusstyp Kappe