Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Artikelnummer. 16174407 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1000 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
48 Stück
60 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Packungsgröße
16174407 120 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 Stück
16154657 30 ml PTFE/Polyethylenschaum 48 Stück
16144407 60 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 Stück
16194407 60 ml Zellstoff/Vinyl 288 Stück
16144397 120 ml Zellstoff/Vinyl 160 Stück
16154397 240 ml Zellstoff/Vinyl 108 Stück
16184407 240 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 Stück
16164397 480 ml Zellstoff/Vinyl 60 Stück
16154407 480 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 Stück
16144417 950 ml Zellstoff/Vinyl 12 Stück
16164407 1000 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16174407
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das runde Natronkalkglas Typ III von Amber Boston eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Kappen aus Polypropylen, um Sauberkeit zu gewährleisten.
Das runde Natronkalkglas Typ III von Amber Boston eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Polypropylen-Verschlüssen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Universalfaschen sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum, gewährleistet die Integrität für eine langfristige Aufbewahrung und bietet ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte
  • Die weiße Polypropylen-Kappe bietet gute Stoßfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Biegsamkeit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 12 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 115 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Sterilität Non-sterile
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 22-400
Closure Included Ja
Graduated No
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 112 mm
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 22 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Kappe
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Reusable
Produkttyp Runde Boston-Flasche