Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144753 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1000 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Packungsgröße:
108 Stück
12 Stück
160 Stück
24 Stück
288 Stück
48 Stück
60 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung unitSize
16154657 30 ml PTFE/Polyethylenschaum 48 Stück
16144407 60 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 Stück
16194407 60 ml Zellstoff/Vinyl 288 Stück
16174407 120 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 Stück
16144397 120 ml Zellstoff/Vinyl 160 Stück
16154397 240 ml Zellstoff/Vinyl 108 Stück
16184407 240 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 Stück
16164397 480 ml Zellstoff/Vinyl 60 Stück
16154407 480 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 Stück
16144417 950 ml Zellstoff/Vinyl 12 Stück
16164407 1000 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 Stück
11 options
Artikelnummer. 16154657
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das runde Natronkalkglas Typ III von Amber Boston eignet sich ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben. Verpackt in praktischen Packungen mit weißen Polypropylen-Verschlüssen, um Sauberkeit zu gewährleisten
  • Universalfaschen sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum, gewährleistet die Integrität für eine langfristige Aufbewahrung und bietet ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte
  • Die weiße Polypropylen-Kappe bietet gute Stoßfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Biegsamkeit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 10 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 48
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 20 – 400
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 79 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 31 mm