Learn More
Fisherbrand™ Braune Boston-Rundglasflaschen mit weißen Polypropylenkappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
30 Stück
Beschreibung
- Ideal, wenn Inhaltsintegrität und UV-Schutz wichtig sind
- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Gewährleisten die Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindliche Inhalte.
- Absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum
- Die weiße Polypropylen-Kappe bietet gute Stoßfestigkeit, Wärmebeständigkeit und Biegsamkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 120 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 12 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 115 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 24 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 22-400 |
| Mehr anzeigen |