Beschreibung
- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
- Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
- Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
- Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 480 ml |
| Farbe | Bernstein |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 25 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 16 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 60 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Halsausführung | 28-400 |
| Closure Included | Nein |
| Graduated | No |
| Mehr anzeigen |