Learn More
Fisherbrand™ Runde Boston-Braunglasflasche ohne Kappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16164507 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Packungsgröße:
108 Stück
160 Stück
288 Stück
60 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16164507 60 ml 288 Stück
16144507 120 ml 160 Stück
16154507 240 ml 108 Stück
16124507 480 ml 60 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16164507
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalknatronglas Typ III ist ideal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
  • Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 10 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 288
Halsausführung 20 – 400
Closure Included Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 94 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm