Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen, braun, ohne Verschlusskappe
Artikelnummer. 11503642 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 mL
480 mL
960 ml
Menge:
108/Packung
160/Karton
288/Packung
30/Karton
60/Packung
Packungsgröße:
108 Stück
160 Stück
288 Stück
60 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
11503642 60 ml 288/Packung 288 Stück
11513642 120 ml 160/Karton 160 Stück
11523642 240 mL 108/Packung 108 Stück
11734249 480 mL 60/Packung 60 Stück
11744249 960 ml 30/Karton -
5 options
Artikelnummer. 11503642
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für UV-empfindlichen Inhalt. Fisherbrand™ braune Boston-Rundflaschen ohne Kappe eignen sich für allgemeine Anwendungen.
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
  • Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Amber
Material Glass
Menge 288/Packung
Halsausführung 20-400
Closure Included No
Öffnung Eng
Form Boston Round
Höhe (metrisch) 94 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 Zoll
Verschlussgröße 20-400 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes