Learn More
Fisherbrand™ Boston-Rundflaschen, braun, ohne Verschlusskappe
Artikelnummer. p-8002010 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
240 mL
480 mL
960 ml
Menge:
108/Packung
160/Karton
288/Packung
30/Karton
60/Packung
Packungsgröße:
108 Stück
160 Stück
288 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 11503642
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für UV-empfindlichen Inhalt. Fisherbrand™ braune Boston-Rundflaschen ohne Kappe eignen sich für allgemeine Anwendungen.
Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und der UV-Schutz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas bietet minimale chemische Interferenz mit dem Inhalt. Baune Glasflaschen absorbieren alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum. Die Boston-Rundflaschen aus bernsteinfarbenem Glas gewährleisten Integrität bei der Langzeitlagerung und bieten ausgezeichneten Schutz für UV-empfindlichen Inhalt.
  • Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
  • Minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts durch das Glas
  • Die braune Farbe absorbiert alle Wellenlängen im ultravioletten Spektrum.
  • Gewährleistet die Integrität bei der Langzeitlagerung und den Schutz UV-empfindlicher Inhalte.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Amber
Material Glass
Menge 288/Packung
Halsausführung 20-400
Closure Included No
Öffnung Eng
Form Boston Round
Höhe (metrisch) 94 mm
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 3,7 Zoll
Verschlussgröße 20-400 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Yes