Learn More
Azpack™ Winchester Flaschen aus Braunglas mit schmalem Hals und schwarzen PolyCone Kappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
20/R3
24/R3
31/R6
Packungsgröße:
10 Stück
40 Stück
Description
- Braunes Kalknatronglas
- Umfasst eine schwarze Polyethylen-Konus-Kappe
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | Kalk-Natron-Glas |
| Menge | 40/Packung |
| Breite (metrisch) | 32.9 mm |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 83,3 mm |
| Verschlussauskleidung | Polyethylen-Konus |
| Show More |