Learn More
Azpack™ Braue enghalsige Winchester-Klarglasflaschen mit schwarzen Harnstoffkappen mit PVDC-Einlage
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
1000 mL
Verschlussgröße:
24/R3
31/R6
Unit Size:
10 Stück
Description
- Braunes Kalknatronglas
- Schwarzer Kunststoffschraubverschluss mit Holzzellstoff-beschichteter Steran-Einlage (PVDC)
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 20/PK |
| Breite (metrisch) | 46mm |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 105 mm |
| Verschlussauskleidung | PVDC mit Holzschliff |
| Show More |