Learn More
Azpack™ Braue enghalsige Winchester-Klarglasflaschen mit schwarzen Harnstoffkappen mit PVDC-Einlage
Beschreibung
- Braunes Kalknatronglas
- Schwarzer Kunststoffschraubverschluss mit Holzzellstoff-beschichteter Steran-Einlage (PVDC)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 10/Packung |
| Breite (metrisch) | 98mm |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 242,6 mm |
| Verschlussauskleidung | PVDC mit Holzschliff |
| Mehr anzeigen |