Learn More
VITLAB™ Vorratsflasche aus Braunglas, quadratisch
Artikelnummer. 10365422
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10365422 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10365422 Lieferant VITLAB™ Lieferanten-Nr. 1671500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.95 €
    17.93 € / 1 Stück
    Sparen 5.02 €
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Vitlab™ Quadratische Braune Vorratsglasflasche eignet sich zur Volumenmessung. Sie ist ein unverzichtbarer Glasartikel für Ihre Ansprüche im Labor.
  • Quadratisch
  • Bernsteinfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Beschichtung Ethylen-Acrylat
Farbe Bernstein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Volumenmessungen
Enthält Schraubkappe
Material Glas
Max. Temperatur (metrisch) 80 °C
Anzahl pro Packung 1Each
Betriebstemperatur 80 °C
Menge 1Each
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 223 mm
Durchmesser (metrisch) 96 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Quadratisch
Produkttyp Square Reservoir Bottle