Learn More
Fisherbrand™ Vorgereinigte Boston-Rundflaschen, braun
Artikelnummer. 11754289 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
Artikelnummer. 11754289
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal für die Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben. Fisherbrand™ Vorgereinigte braune Boston-Rundflaschen sind aus braunem Natronglas gefertigt.
  • Enghalsflasche
  • Vorreinigung von sichtbaren Partikeln mit deionisiertem Wasser
  • Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 33.81 oz.
Reinigung USP-hochreines Wasser
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas
Länge (metrisch) 101 mm
Menge 12/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 33-400
Verschlusstyp Schraubverschluss