Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Braunglas mit schwarzen Harnstoff-Schraubverschlüssen
Beschreibung
- Hergestellt aus braunem Kalknatronglas
- Mit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss
- Verschluss mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Farbe | Bernstein |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 40/Packung |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 61 mm |
| Verschlussauskleidung | PVDC mit Holzschliff |
| Verschlussmaterial | Harnstoff |
| Mehr anzeigen |