Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Braunglas mit weißen Polypropylen-Kappen ohne Einlagen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
Verschlussgröße:
33/R3
38/R3
48/R3
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
Beschreibung
- Flasche aus Kalknatronglas
- Weiter Hals
- Mit aufgesetztem, weißem Verschluss aus Polypropylen ohne Einlage
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 120 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 40/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 97 mm |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 38/R3 |
| Mehr anzeigen |