Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Braunglas mit weißen Polypropylen-Kappen ohne Einlagen
Artikelnummer. p-8001767
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
Verschlussgröße:
33/R3
38/R3
48/R3
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 11377194
Marke: Azpack™ 11377194
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Flaschen sind für die allgemeine Aufbewahrung vorgesehen. Die Azpack™ Weithals-Pulverflaschen aus Braunglas mit weißen Polypropylen-Kappen ohne Einlagen verfügen über passende weiße Kappen, die ideal zum Beschriften sind.
  • Flasche aus Kalknatronglas
  • Weiter Hals
  • Mit aufgesetztem, weißem Verschluss aus Polypropylen ohne Einlage
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Material Kalknatronglas
Menge 40/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 61 mm
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33/R3
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Verschluss ohne Einlage