Learn More
Fisherbrand™ Braune HDPE-Enghalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12622425 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
24-400
28-400
38-430
Packungsgröße:
24 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 12622425
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus bernsteinfarbenem Polypropylen
Geringere UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
Zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen bei Probenahme, Transport und Lagerung
  • Braunes Polyethylen hoher Dichte
  • In verschiedenen Volumen erhältlich
Fisherbrand HDPE-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet werden, eine direkte UV-Belastung sollte jedoch vermieden werden.
Compliance
Gemäß U.S. Pharmacopoeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,2 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.2 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Material HDPE
Halsausführung 24-400
Zertifizierung/Konformität U.S. Pharmacopoeia 661
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss