Beschreibung
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus bernsteinfarbenem Polypropylen
Zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen bei Probenahme, Transport und Lagerung
- Braunes Polyethylen hoher Dichte
- In verschiedenen Volumen erhältlich
Fisherbrand HDPE-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet werden, eine direkte UV-Belastung sollte jedoch vermieden werden.
Compliance
Gemäß U.S. Pharmacopoeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit).
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 500 ml (17 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 17 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | 28-400 |
| Zertifizierung/Konformität | U.S. Pharmacopoeia 661 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 28 bis 400 mm |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |