Learn More
Fisherbrand™ Braune HDPE-Enghalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3170442 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
24-400
28-400
38-430
Packungsgröße:
24 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11937944
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus bernsteinfarbenem Polypropylen
Geringere UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtempfindlicher Flüssigkeiten
Zum Schutz lichtempfindlicher Substanzen bei Probenahme, Transport und Lagerung
  • Braunes Polyethylen hoher Dichte
  • In verschiedenen Volumen erhältlich
Fisherbrand HDPE-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet werden, eine direkte UV-Belastung sollte jedoch vermieden werden.
Compliance
Gemäß U.S. Pharmacopoeia 661 (Behälter, Lichtdurchlässigkeit).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,2 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4.2 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Material HDPE
Halsausführung 24-400
Zertifizierung/Konformität U.S. Pharmacopoeia 661
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss