Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Bernsteinfarbener Rundbodenkolben mit konischer Schliffverbindung
Artikelnummer. 11842552
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
11842552 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11842552 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 03003158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.07 €
    646.33 € / 10 Stück
    Sparen 243.74 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DURAN™ Glasflasche mit konischer Schliffmanschette
  • Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4797
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 10
Schliffverbindung 29/32
Außendurchmesser (metrisch) 105 mm