Learn More
Emma Safety Footwear Amber Sicherheitsschuhe
Superbequemer, formschöner Damen-Sicherheitsschuh. Mit der SmartTecAid™ Technologie können Feuchtigkeit und Schweiß sofort entfernt werden.
130.38 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Bernsteinfarben |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15919101
|
Emma Safety Footwear
MM94251635 |
35 |
130.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15929101
|
Emma Safety Footwear
MM94251636 |
36 |
130.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15939101
|
Emma Safety Footwear
MM94251637 |
37 |
130.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15949101
|
Emma Safety Footwear
MM94251638 |
38 |
130.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15959101
|
Emma Safety Footwear
MM94251639 |
39 |
130.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969101
|
Emma Safety Footwear
MM94251640 |
40 |
130.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979101
|
Emma Safety Footwear
MM94251641 |
41 |
130.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15989101
|
Emma Safety Footwear
MM94251642 |
42 |
130.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- GripForce™ Easy-Twist
- Mikrofaserkonstruktion
- ESD: Elektrostatische Entladungen
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Bernsteinfarben | |
Mikrofaser |