Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Gewindehals für Schraubverschlüsse, braun
Artikelnummer. 10542433 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 10542433
Marke: Fisherbrand™ 52473A3FU
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Fisherbrand™ Flaschen aus braunem Kalknatronglas mit Schraubverschluss eignen sich für Labormedien wie Feststoffe und Flüssigkeiten im Labor. Der Schraubverschluss ist manipulationssicher.
  • Manipulationssicherer Vistop-Verschluss aus weißem Polypropylen und mit PolyCone-Auskleidung
  • Bernsteinfarbendes Kalknatronglas
  • ISO-zertifiziert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) 61.7 mm
Material Kalk-Soda Glas (Typ 3)
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 20 Packung
Material des Schraubverschlusses Polypropylen
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PolyCone
Zertifizierung/Konformität ISO
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 142,9 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussauskleidung Polypropylen/SOR
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 61,7 mm
Verschlusstyp Schraubkappe