Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, braun
Artikelnummer. 12890944 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 12890944
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Fisherbrand™ klare Kalknatronglasflasche mit passendem 28 mm-Verschluss eignet sich zur Verwendung im Labor, um Labormedien für Experimente zu lagern und zu manipulieren.
  • Manipulationssichere Vistop-Verschluss mit PolyCone-Auskleidung
  • ISO-zertifiziert
  • Bernsteinfarbenes Kalknatronglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 150 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) 51.6 mm
Material Glas (Typ 3)
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 20 Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial LDPE
Nominales Fassungsvermögen 150 ml
Zertifizierung/Konformität ISO
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 123 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 51,6 mm