Learn More
BRAND™ Braune USP-Messkolben
Artikelnummer. 15811208 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
20 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15811208
Marke: BRAND™ 957481
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Polypropylen-Stopfen
  • Boro 3.3
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Mit USP-Chargenzertifikat
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Verschlussmaterial Polypropylen
    Farbe Braun
    Kapazität (metrisch) 5 ml
    Material Borosilikatglas 3.3
    Schliffverbindung Schliff NS 10/19
    Klasse A