Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ braune VOA-Glasfläschchen mit geschlossener Kappe
Artikelnummer. 31337340
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 mL
40 mL
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Packungsgröße:
72 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Füllstand Packungsgröße
31337340 40 mL Unbehandelt -
15454373 40 mL Behandelt 72 Stück
16636045 20 mL Zertifiziert 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31337340 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C1460040
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA), wenn kein durchstechbarer Septaverschluss erforderlich ist.
Thermo Scientific™ braune VOA-Glasfläschchen mit Verschlusskappe sind für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) vorgesehen, wenn kein durchstechbarer Septumverschluss erforderlich ist. Erhältlich zertifizierten zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für flüchtige organische Analysen, Behandelt auf dieselbe Weise wie die zertifizierten Behälter hergestellt, aber ohne die Bereitstellung von Zertifikaten, oder Unbehandelt und bereit für Ihr eigenes Reinigungsprotokoll.
  • Durchsichtiges Fläschchen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA)
  • Die braune Farbe schützt lichtempfindliche Analyten vor Abbau
  • Erhältlich in den Größen 20 oder 40 ml
  • Weißer Verschluss aus geschlossenem Polypropylen mit PTFE-beschichteter Silikonhülle, die für eine sichere Abdichtung mit der Kappe verbunden ist
  • Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
  • Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
Enthält:
Zertifiziert Fläschchen mit folgenden Merkmalen:
  • Zertifiziert als Bestätigung, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden.
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Einzigartiger Karton für den Transport aus dem Feld ins Labor, der sich bequem in ein Fläschchen-Tablett umwandeln lässt. Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt die Fläschchen vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.
Verarbeitung Fläschchen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat.
Unbehandelte Fläschchen sind kostengünstig Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung I-Chem 40mL Vial amber closed top unprocessed
Material (Auskleidung) PTFE-faced Silicone
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Glass (Type 1)
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 40 mL
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Füllstand Unbehandelt
Anzahl pro Karton 72
Ersatzverschluss B267-2414UBB
Volumen (angloamerikanisch) 1 oz.
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 1,5 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 44 mL
Gesamtvolumen (metrisch) 40 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Geschlossene Kappe mit Silikoneinlage
Menge 72 Cs.
Verschlussgröße 24-414
Zur Verwendung mit (Geräte) Volatile Organic Analysis
Zertifizierung/Konformität Keine
Höhe (metrisch) 95 mm
Produkttyp Fläschchen